1,3,5-Triethynylbenzene ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22417.06EA 7310 DKK
B22417.06 B22417.03
1,3,5-Triethynylbenzene ≥98%
1,3,5-Triethynylbenzene
Formel: C₁₂H₆
Molekylvægt: 150,18 g/mol
Smeltepunkt: 105…107 °C
Massefylde: 1,05
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068621
CAS-nummer: 7567-63-7
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,III