Strychnine hemisulphate
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ROTH4846.1EA
0
DKK
ROTH4846.1
Strychnine hemisulphate
Strychnine hemisulphate
Formel:
C₄₂H₄₆N₄O₈S |
MDL Number:
MFCD00068328 CAS-nummer: 60-41-3 EINECS: 200-477-7 UN nummer: 1692 ADR: 6.1,I |