2,3,3,5-Tetramethylindolenine 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H33109.09EA
516
DKK
H33109.09
H33109.18
2,3,3,5-Tetramethylindolenine 96%
2,3,3,5-Tetramethylindolenine
Formel:
C₁₂H₁₅N Molekylvægt: 173,26 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03093020 CAS-nummer: 25981-82-2 |