Lansoprazole
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC14592500EA 1740 DKK
EHERC14592500
Lansoprazole
Lansoprazole
Formel: C₁₆H₁₄F₃N₃O₂S
Molekylvægt: 369,36 g/mol
MDL Number: MFCD00866873
CAS-nummer: 103577-45-3