D-(-)-Luciferin
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A1029.0050EA 2690 DKK
A1029.0050
D-(-)-Luciferin
D-(-)-Luciferin
Formel: C₁₁H₈N₂O₃S₂
Molekylvægt: 280,3228 g/mol
MDL Number: MFCD00042929
CAS-nummer: 2591-17-5
EINECS: 219-981-3