Retinoic acid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAYM11017-50EA 757 DKK
CAYM11017-50 CAYM11017-500
Retinoic acid
Retinoic acid
Formel: C₂₀H₂₈O₂
Molekylvægt: 300,44 g/mol
MDL Number: MFCD00001551
CAS-nummer: 302-79-4
EINECS: 206-129-0