Retinoic acid, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
554720-500EA 2080 DKK
554720-500
Retinoic acid, Millipore®
Retinoic acid
Formel: C₂₀H₂₈O₂
Molekylvægt: 300,44 g/mol
MDL Number: MFCD00001551
CAS-nummer: 302-79-4
EINECS: 206-129-0