Folic acid
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
SERA21700.02EA
250.72
DKK
SERA21700.02
SERA21700.03
Folic acid
Folic acid
Formel:
C₁₉H₁₉N₇O₆ Molekylvægt: 441,41 g/mol |
MDL Number:
MFCD00079305 CAS-nummer: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |