Folic acid
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0621.00EA
13790
DKK
PROOMM0621.00
Folic acid
Folic acid
Formel:
C₁₉H₁₉N₇O₆ Molekylvægt: 441,41 g/mol |
MDL Number:
MFCD00079305 CAS-nummer: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |