Folic acid
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOICRS0316EA
0
DKK
PROOICRS0316
Folic acid
Folic acid
Formel:
C₁₉H₁₉N₇O₆ |
MDL Number:
MFCD00079305 CAS-nummer: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |