Folic acid
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC13888000EA 588 DKK
EHERC13888000
Folic acid
Folic acid
Formel: C₁₉H₁₉N₇O₆
Molekylvægt: 441,41 g/mol
MDL Number: MFCD00079305
CAS-nummer: 59-30-3
EINECS: 200-419-0