Folic acid
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APPCA7092.0025EA
1200
DKK
APPCA7092.0025
A7092.0025
APPCA7092.0100
Folic acid
Folic acid
Formel:
C₁₉H₁₉N₇O₆ Molekylvægt: 441,41 g/mol |
MDL Number:
MFCD00079305 CAS-nummer: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |