Folic acid, crystalline
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J60833.22EA
3070
DKK
J60833.22
J60833.14
Folic acid, crystalline
Folic acid
Vitamin B9. A B-complex vitamin necessary for the body to produce red blood cells
Formel:
C₁₉H₁₉N₇O₆ Molekylvægt: 441,41 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00079305 CAS-nummer: 59-30-3 EINECS: 200-419-0 |