Folic acid 97%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO216630100EA 587 DKK
ACRO216630100 ACRO216632500 ACRO216630500
Folic acid 97%, ren
Folic acid
Formel: C₁₉H₁₉N₇O₆
Molekylvægt: 441,41 g/mol
Smeltepunkt: 250 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079305
CAS-nummer: 59-30-3
EINECS: 200-419-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥96.0 %