N(α)-Cbz-D-histidine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L09005.03EA 2540 DKK
L09005.03
N(α)-Cbz-D-histidine ≥98%
N(α)-Cbz-D-histidine
Formel: C₁₄H₁₅N₃O₄
Smeltepunkt: 161…163 °C
MDL Number: MFCD00067702
CAS-nummer: 67424-93-5