N(α)-Boc-L-histidine
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
04-12-0019-100EA
2930
DKK
04-12-0019-100
04-12-0019-25
N(α)-Boc-L-histidine
N(α)-Boc-L-histidine
Formel:
C₁₁H₁₇N₃O₄ Molekylvægt: 255,3 g/mol |
MDL Number:
MFCD00065576 CAS-nummer: 17791-52-5 EINECS: 241-768-9 |