N(α)-Boc-L-histidine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B22042.03EA
297
DKK
B22042.03
B22042.06
N(α)-Boc-L-histidine ≥98%
N(α)-Boc-L-histidine
Formel:
C₁₁H₁₇N₃O₄ Molekylvægt: 255,3 g/mol Smeltepunkt: ∼ 198 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00065576 CAS-nummer: 17791-52-5 EINECS: 241-768-9 |