N(α)-Boc-D-histidine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L08810.03EA
1040
DKK
L08810.03
L08810.MD
N(α)-Boc-D-histidine ≥98%
N(α)-Boc-D-histidine
Formel:
C₁₁H₁₇N₃O₄ Molekylvægt: 255,3 g/mol Smeltepunkt: ∼ 197 °C (dec.) |
MDL Number:
MFCD00037851 CAS-nummer: 50654-94-9 |