Hesperidin
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ROTH9972.1EA
3520
DKK
ROTH9972.1
Hesperidin
Hesperidin
Formel:
C₂₈H₃₄O₁₅ |
MDL Number:
MFCD00075663 CAS-nummer: 520-26-3 EINECS: 208-288-1 |