Hesperidin 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J62126.14EA
579
DKK
J62126.14
J62126.22
Hesperidin 95%
Hesperidin
Acts as an antioxidant
Formel:
C₂₈H₃₄O₁₅ Molekylvægt: 610,56 g/mol Smeltepunkt: 250…255 °C (dec.) |
MDL Number:
MFCD00075663 CAS-nummer: 520-26-3 EINECS: 208-288-1 |