Diosmin
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ROTH6736.1EA 1170 DKK
ROTH6736.1
Diosmin
Diosmin
Formel: C₂₈H₃₂O₁₅
MDL Number: MFCD00009772
CAS-nummer: 520-27-4
EINECS: 208-289-7