Diosmin
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EDQMY0000095EA 1770 DKK
EDQMY0000095
Diosmin
Diosmin
Formel: C₂₈H₃₂O₁₅
Molekylvægt: 608,5 g/mol
MDL Number: MFCD00009772
CAS-nummer: 520-27-4
EINECS: 208-289-7