D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ROTH9946.1EA
294.51
DKK
ROTH9946.1
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Formel:
C₆H₈O₆ Molekylvægt: 176,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00135622 CAS-nummer: 32449-92-6 EINECS: 251-053-3 |