D-(+)-Glucurono-6,3-lactone til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41864.0500EA 1750 DKK
8.41864.0500 8.41864.0100 8.41864.0025
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone til syntese, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Formel: C₆H₈O₆
Molekylvægt: 176,12 g/mol
MDL Number: MFCD00135622
CAS-nummer: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point 170 - 175 °C
Molar Mass 176.12 g/mol