4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H26051.MDEA 2760 DKK
H26051.MD
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formel: C₉H₁₂N₂
Molekylvægt: 148,21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862536
CAS-nummer: 128562-25-4