4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAP0939-25GEA 493 DKK
TCIAP0939-25G TCIAP0939-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Formel: C₉H₁₂N₂
Molekylvægt: 148,21 g/mol
Kogepunkt: 170°C
MDL Number: MFCD00006415
CAS-nummer: 2456-81-7
EINECS: 219-534-2
UN nummer: 2923
ADR: 8,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/02/28991602.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C