4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
B23989.22EA
8660
DKK
ABCRAB134122.0005
B23989.22
B23989.14
B23989.06
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine ≥98%
4-(1-Pyrrolidinyl)pyridine
Formel:
C₉H₁₂N₂ Molekylvægt: 148,21 Kogepunkt: 171…173 °C (21 mmHg) Smeltepunkt: 54…58 °C Flammepunkt: 142 °C (287 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006415 CAS-nummer: 2456-81-7 EINECS: 219-534-2 UN nummer: 2923 ADR: 8,II |