2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H50176.03EA 3580 DKK
H50176.03 H50176.MD
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formel: C₉H₁₂N₂
Molekylvægt: 148,21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01691538
CAS-nummer: 77790-61-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III