Carbamazepine
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC10968500EA 649 DKK
EHERC10968500
Carbamazepine
Carbamazepine
Formel: C₁₅H₁₂N₂O
Molekylvægt: 236,27 g/mol
MDL Number: MFCD00005073
CAS-nummer: 298-46-4
EINECS: 206-062-7