p-Terphenyl-[D₁₄]
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC20935300EA 727 DKK
EHERC20935300
p-Terphenyl-[D₁₄]
p-Terphenyl-[D₁₄]
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1718-51-0
UN nummer: 3077
ADR: 9,III