Tin(IV) phthalocyanine dichloride
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAP0997-1GEA 870 DKK
TCIAP0997-1G
Tin(IV) phthalocyanine dichloride
Tin(IV) phthalocyanine dichloride
Formel: C₃₂H₁₆Cl₂N₈Sn
Molekylvægt: 702,139 g/mol
MDL Number: MFCD00054210
CAS-nummer: 18253-54-8
UN nummer: 3146
ADR: 6.1,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/33/28991633.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Ignition residue (as SnO2) 20.0 to 25.0 %