[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H26895.06EA 4240 DKK
H26895.06 H26895.03 H26895.14
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride ≥99%
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]nickel(II) chloride
Formel: C₃₄H₂₈Cl₂FeNiP₂
Molekylvægt: 683,98 g/mol
Smeltepunkt: 285 °C
MDL Number: MFCD00270284
CAS-nummer: 67292-34-6