[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) bromide (12,9% Pd)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
44980.06EA 5870 DKK
44980.06
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) bromide (12,9% Pd)
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) bromide
Formel: C₃₄H₂₂Br₂FeP₂Pd
Molekylvægt: 814,56 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09953448
CAS-nummer: 124268-93-5