Borane trimethylamine complex 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L14994.06EA 290 DKK
L14994.06 L14994.14
Borane trimethylamine complex 97%
Borane trimethylamine complex
Formel: C₃H₁₂BN
Molekylvægt: 72,95
Kogepunkt: 172 °C
Smeltepunkt: 93…95 °C
Massefylde: 0,81
Flammepunkt: 64 °C (147 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012420
CAS-nummer: 75-22-9
EINECS: 200-850-4
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,II