Keep my session open?
Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
OBS! Det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com benyt istedet @vwr.com. Kontakt evt vores kundeservice.

Borane trimethylamine complex ≥97%


42964.18 42964.09
Borane trimethylamine complex ≥97%


Formel: C₃H₁₂BN
Molekylvægt: 72,95
Kogepunkt: 172 °C
Smeltepunkt: 93…95 °C
Massefylde: 0,81
Flammepunkt: 64 °C (147 °F)
MDL Number: MFCD00012420
CAS-nummer: 75-22-9
EINECS: 200-850-4
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now

 

BESTIL

Specifikationer

RELATEREDE OPLYSNINGER

Skriv en bedømmelse

Bedømmelser

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal