4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H51946.03EA
758
DKK
H51946.03
H51946.06
ABCRAB264382.0005
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₂₄H₂₆BNO₂ Molekylvægt: 371,29 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13195770 CAS-nummer: 267221-88-5 |