2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22445.22EA 14450 DKK
B22445.22 B22445.14 B22445.06
2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone ≥99%
2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone
Formel: C₁₇H₁₄O₄
Molekylvægt: 282,30 g/mol
Smeltepunkt: 77…79 °C
Massefylde: 1,18
MDL Number: MFCD00080561
CAS-nummer: 2035-72-5
EINECS: 218-000-6