3-Aminopropionitrile fumarate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B25440.06EA
445
DKK
B25440.06
B25440.14
3-Aminopropionitrile fumarate ≥98%
3-Aminopropionitrile fumarate
Formel:
C₁₀H₁₆N₄O₄ Molekylvægt: 256,26 g/mol Smeltepunkt: ∼ 177 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013142 CAS-nummer: 2079-89-2 EINECS: 218-208-7 |