trans-3-Chloroacrylic acid ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A15527.06EA
4460
DKK
A15527.06
A15527.03
A15527.14
A15527.MD
trans-3-Chloroacrylic acid ≥99%
trans-3-Chloroacrylic acid
Formel:
C₃H₃ClO₂ Molekylvægt: 106,51 Smeltepunkt: 81…85 °C |
MDL Number:
MFCD00064237 CAS-nummer: 2345-61-1 EINECS: 219-070-0 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |