4-Fluorophenyl chloroformate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
ACRO308320050EA
982
DKK
ACRO308320050
ACRO308320010
4-Fluorophenyl chloroformate 98%
4-Fluorophenyl chloroformate
Formel:
C₇H₄ClFO₂ Flammepunkt: 76 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00013257 CAS-nummer: 38377-38-7 UN nummer: 3277 ADR: 6.1,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4923 to 1.4943 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |