4-Fluorophenyl chloroformate 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO308320050EA 982 DKK
ACRO308320050 ACRO308320010
4-Fluorophenyl chloroformate 98%
4-Fluorophenyl chloroformate
Formel: C₇H₄ClFO₂
Molekylvægt: 174,5569 g/mol
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013257
CAS-nummer: 38377-38-7
UN nummer: 3277
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4923 to 1.4943 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %