Diclofenac sodium salt
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC12537500EA 974 DKK
EHERC12537500
Diclofenac sodium salt
Diclofenac sodium salt
Formel: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
Molekylvægt: 318,1 g/mol
MDL Number: MFCD00082251
CAS-nummer: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III