Diclofenac sodium salt
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC12537500EA
912
DKK
EHERC12537500
Diclofenac sodium salt
Diclofenac sodium salt
Formel:
C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂ |
MDL Number:
MFCD00082251 CAS-nummer: 15307-79-6 EINECS: 239-346-4 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III |