Diclofenac sodium salt, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
287840-1EA 658 DKK
287840-1
Diclofenac sodium salt, Millipore®
Diclofenac sodium salt
Formel: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
Molekylvægt: 318,1 g/mol
MDL Number: MFCD00082251
CAS-nummer: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III