Diclofenac sodium salt
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
J62609.22EA 3760 DKK
J62609.22 J62609.06 J62609.14
Diclofenac sodium salt
Diclofenac sodium salt
Formel: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
Smeltepunkt: 283…285 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082251
CAS-nummer: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III