Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
A12162.36EA
2120
DKK
A12162.36
A12162.22
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) ≥98%
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl)
Formel:
C₂H₆ClNO₂ Molekylvægt: 111,53 g/mol Smeltepunkt: 175…178 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012872 CAS-nummer: 6000-43-7 EINECS: 227-841-8 |