N-Phenylurethane ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L05027.14EA 721 DKK
L05027.14 L05027.22
N-Phenylurethane ≥98%
N-Phenylurethane
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molekylvægt: 165,19 g/mol
Kogepunkt: 237 °C
Smeltepunkt: 49…51 °C
Massefylde: 1,106
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026806
CAS-nummer: 101-99-5
EINECS: 202-995-9