Carbosulphan
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
32005-100MGEA 562 DKK
32005-100MG
Carbosulphan
Carbosulphan
Formel: C₂₀H₃₂N₂O₃S
MDL Number: MFCD00128058
CAS-nummer: 55285-14-8
EINECS: 259-565-9