Ethyl acetopyruvate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A13808.14EA 2100 DKK
A13808.14 A13808.06 A13808.22
Ethyl acetopyruvate ≥98%
Ethyl acetopyruvate
Formel: C₇H₁₀O₄
Molekylvægt: 158,15
Kogepunkt: 108…109 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 16…18 °C
Massefylde: 1,126
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00009124
CAS-nummer: 615-79-2
EINECS: 210-447-5