Ethyl acetopyruvate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO214010050EA 462 DKK
ACRO214010050
Ethyl acetopyruvate 98%
Ethyl acetopyruvate
Formel: C₇H₁₀O₄
Molekylvægt: 158,15
Kogepunkt: 101…103 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 16…18 °C
Massefylde: 1,12 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009124
CAS-nummer: 615-79-2
EINECS: 210-447-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %