Calcium pyruvate, vandfri 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B25204.22EA
978
DKK
B25204.22
B25204.14
Calcium pyruvate, vandfri 97%
Calcium pyruvate
Formel:
C₆H₆CaO₆ Molekylvægt: 214,19 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00037199 CAS-nummer: 52009-14-0 EINECS: 257-599-9 |