Di-tert-butyl iminodicarboxylate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
L20325.03EA
446
DKK
L20325.03
L20325.14
L20325.06
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 98%
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Formel:
C₁₀H₁₉NO₄ Molekylvægt: 217,27 Smeltepunkt: 114…119 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00043309 CAS-nummer: 51779-32-9 |